Learn More
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
2515.00 CHF - 4845.00 CHF
Spezifikation
Typ | Drying Chamber |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | Acrylic |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FreeZone™ Gefriertrockner |
Produktcode | Marke | Größe | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15721008
|
Labconco™
7318802 |
Short | 15,3 in. |
3820.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15787807
|
Labconco™
7318700 |
Tall | 24,6 in. |
3160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15797807
|
Labconco™
7318702 |
Short | 16,8 in. |
2515.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15796968
|
Labconco™
7318800 |
Tall | 23 in. |
4845.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
- Akrylkammer von 12.0 Zoll Durchmesser passt in alle FreeZone™ Gefriertrockner
- Für gute Einsicht in Gefriertrocknung großer Mengen
- Fasst Produktböden (5 Böden) 7317200
- Enthält transparenten Akryldeckel mit Dichtung, Vakuum-Freigabeventil und Durchführung für Elektrokabel
- Passt in Kondensatoren von 10.12 oder 14.0 Zoll Durchmesser
- 8 Zoll-Öffnung an Kollektor im Kammerboden
Spezifikation
Drying Chamber | |
Klar | |
Acrylic | |
FreeZone™ Gefriertrockner |