Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie
BIOPHARMA
Führen Sie quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays mit den nicht sterilen 96-Well-Platten durch, die mit verschiedenen Bindungsoberflächen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 446140
128.25 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10737931
  • 135.00 CHF / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays mit den nicht sterilen Thermo Scientific™ 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie durch, die Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Platten umfassen. Sie können aus verschiedenen Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
96-Well Feststoffplatten
  • Transparentes Polystyrol
  • Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
  • Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen
  • PolySorp für die Adsorption hydrophober Moleküle
  • MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 446612 enthält ein Zertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
No
Ohne Deckel
8 x 12
Transparent
Polystyrol
250 μl
Polystyrol
60
Keine
C96
Hydrophob
Standard
Kolorimetrisch
60 Kartons
Mikrotiterplatte
96
Unsteril
Rund
5
Lipide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184323 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number446140
Chargennummer183053 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number446140
Chargennummer165395 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number446140
Chargennummer179089 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number446140
Chargennummer166430 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number446140
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie > C-Form, PolySorp, Hebel, 350 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.