Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
Marke:  Eppendorf™ 4966000053
523.99 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15747357
  • 557.22 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Varispenser™ 2 eignet sich ideal zum Dispensieren von Aliquots aus großen Flaschen.
  • Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
  • Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
  • Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
  • Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
  • PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
  • Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
  • Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
  • Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Option zur Anwenderanpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern
1
5,0 bis 50 ml
Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (170 bis 330 mm)
Name des Produkts
Eppendorf™ Varispenser 2 > Volumen (metrisch): 5,0 bis 50 ml