Learn More
Micronova™ SnapMop™ Moppbezüge aus Polyester
Kann gewaschen und autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ MZSM620-9IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13127576
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : QPSL-18 Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL-18 für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Bestrahlten Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
5 x 9 in. (12.5 x 23 cm)
White
White
Sterile
Autoclavable
5 in.
Reusable
QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
No
Mop Cover
Flat
9 in.
23 cm
12.5 cm
Chemicals and Disinfectants
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Non-woven Polyamide
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SnapMop™ Moppbezüge aus Polyester > SnapMop, MegaTex, Polyamid, bestrahlter Flachkopf-Moppbezug mit Druckknöpfen, 9 in.