Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie
Führen Sie quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays mit den nicht sterilen 96-Well-Platten durch, die mit verschiedenen Bindungsoberflächen erhältlich sind.
136.00 CHF - 281.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Array | 8 x 12 |
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Zertifiziert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Zertifiziert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10098860
|
Thermo Scientific™
430341 |
MaxiSorp | Nein |
136.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10737931
|
Thermo Scientific™
446140 |
Polystyrol | Nein |
141.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10777621
|
Thermo Scientific™
446612 |
MaxiSorp | Ja |
281.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays mit den nicht sterilen Thermo Scientific™ 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie durch, die Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Platten umfassen. Sie können aus verschiedenen Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
96-Well Feststoffplatten:
Oberflächen:
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 446612 enthält ein Zertifikat.
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.Dauer der eingeschränkten Garantie: Gemäß aller Garantieanforderungen und Ausnahmen wie beschrieben in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen verfügt dieses Produkt über eine Garantie am Versanddatum und über einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen danach.
Haftungsausschluss für Einschränkungen auf interne Forschungsanwendungen: Jegliche Einschränkungen des Käufers, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
250 μl | |
Rund | |
5 | |
C96 |
Standard | |
Kolorimetrisch | |
60 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unsteril | |
60 | |
Keine |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.