Learn More
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform
Marke:  Cytiva SH30010.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11948075
  • 66.25 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigem HyClone™ Ham's F10-F12-Nährstoffmischung, die nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000
Ham's F12, mit L-Glutamin
Hams‘ F12, mit L-Glutamin
Glutamin
2 x 5 l
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Pulver
Unsteril
Kein Natriumhydrogencarbonat, Sodium Bicarbonate
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform > 2 x 5 l