Learn More
CHEMetrics™ NEUTRALISATIONS KIT CYAN
An accessory solution used in conjunction with reagent ampoules in the determination of free cyanide in water
Marke:  CHEMetrics™ A3800
Artikelnummer. 11771264
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Approximately 200 tests
  • 20mL bottles
  • Shelf life: 2 years
  • Range between .1 and .1-1ppm
Spezifikation
Spezifikation
4
Determination of cyanide in water
48.88°C
20 mL
0 to 0.1 and 0.1 to 1ppm
0.67 oz.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
CHEMetrics™ NEUTRALISATIONS KIT CYAN > 20mL Bottles