Learn More
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform
61.10 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Produkttyp | Hams‘ F12, mit L-Glutamin |
Sterilization Method | Unsteril |
Mit Additiven | Glutamin |
Ohne Additive | Kein Natriumhydrogencarbonat, Sodium Bicarbonate |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11948075
|
Cytiva
SH30010.02 |
2 x 5 l |
66.25 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11561791
|
Cytiva
SH30010.03 |
1 x 10 l |
61.10 CHF
10 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10733374
|
Cytiva
SH30010.04 |
1 x 50 l |
240.00 CHF
50 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigem HyClone™ Ham's F10-F12-Nährstoffmischung, die nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Spezifikation
Pulver | |
Unsteril | |
Kein Natriumhydrogencarbonat, Sodium Bicarbonate | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Hams‘ F12, mit L-Glutamin | |
Glutamin | |
cGMP und ISO 9001:2000 | |
Ham's F12, mit L-Glutamin |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform