Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit für Illumina™ Systeme
Die Kits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert und unterstützen die vollständige Transkriptom-Sequenzierung (Human, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Invitrogen™ A39005096
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17183149
  • 10220.00 CHF / 96 Reaktionen
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri Bibliothek-Vorbereitungskit, bei –20 °C lagern
• Collibri Bibliothek-Reinigungskit, bei 4 °C lagern
RNA
Strang-RNA-Bibliothekvorbereitungskit, Mensch/Maus/Ratten-rRNA-Depletionskit und UD-Indizes
cDNA-Bibliothek
96 reactions
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Das Produkt enthält die Module A39117096, A39119196, A39115096, A39114096
Illumina NGS-Geräte
96 Reaktionen
Collibri™
Transkriptom-Sequenzierung
Bibliotheksgenerierung
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit für Illumina™ Systeme > Strang-RNA-Bibliothekvorbereitungskit, Mensch/Maus/Ratten-rRNA-Depletionskit und UD-Indizes; 96 Reaktionen