Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegeräte, 20 K MWCO
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 20.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke: Thermo Scientific™ 69590
311.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 20 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von > 20 kDa in Volumina von 10 μl bis 2 ml.
Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 20 K MWCO:• Drei praktische Größen – die Dialysevorrichtungen für 0,1, 0,5 und 2 ml-Proben passen in standardmäßige 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen bzw. in konische 15 ml- und 50 ml-Röhrchen.
• Ausgezeichnete Probenrückgewinnungen – der schwach bindende Kunststoff und die kleine Membranoberfläche minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen.
• Einstufiges Protokoll – die Probe wird in die MINI Vorrichtung pipettiert und in das Röhrchen mit dem Dialysepuffer gegeben; es ist keine aufwendige Montage, Gerätevorbereitung oder teure Ausrüstung erforderlich.
• 100 % dichtigkeitsgeprüft – das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können.
• Zeitersparnis – führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch, was die Probenauflösung, -quantifizierung und -konjugation verbessert.
Diese Dialysevorrichtungen mit 20 K MWCO sind in drei Größen von 0,1 ml, 0,5 ml und 2 ml Fassungsvermögen erhältlich und so konzipiert, dass sie eine einfache Probenzugabe und -entnahme mit einer Standard-Laborpipette ermöglichen. Die MINI Dialysevorrichtungen sind hinreichend effektiv und komfortabel, um typische Probenentsalzungen oder Pufferaustausche in 4 bis 8 Stunden durchzuführen. Im Gegensatz zu anderen Trennvorrichtungen für kleine Proben sind hier zur Verarbeitung der geringvolumigen Proben weder Montageschritte noch Spritzenadapter oder aufwendige Arbeitsschritte erforderlich. Die regenerierte Cellulosemembran ist mit einer Reihe häufig verwendeter Chemikalien und Puffer kompatibel.
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Dieses Produkt ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, z. B. für die Entfernung niedermolekularer Verschmutzungen, Umpufferung, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung. Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen werden in einer HEPA-gefilterten/sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert.
Die MINI Dialysevorrichtungen für 0,5 ml und 2 ml passen in die mitgelieferten konischen 15 ml- bzw. 50 ml-Röhrchen und werden durch das Einsetzen verschlossen. Die Röhrchen können sicher in standardmäßige Laborgestelle oder Schüttler eingesetzt werden. Diese Funktion spart Platz, minimiert die Gefahr von Verschüttungen oder einer Kontaminationen und macht Schwimmer oder große Pufferbecher überflüssig. Diese MINI Dialysevorrichtungen ermöglichen das Entfernen von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht, Pufferaustausch und Entsalzung innerhalb von 4 bis 8 Stunden mit Wirkungsgraden, Raten und Rückgewinnungen, die einer konventionellen Dialyse mit einem großen Dialysatvolumen sehr ähnlich sind.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Vorrichtungen zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gegeben werden. Mit den 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 Liter Natriumhydrogencarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden.
Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Verhältnis von Membran zu Probenvolumen, Temperatur und Rührraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
Spezifikation
Becher, Mikrozentrifuge | |
20 kDa | |
MINI Dialysis Device | |
0.1 mL | |
50 Geräte |
Slide-A-Lyzer™ | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
Pufferaustausch, Protein | |
50 Proben, je 10 bis 100 µl | |
Bei Raumtemperatur lagern |