Learn More
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form
Hergestellt aus hochtransparentem Polymethypenten (PMP). Entspricht DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder der Klasse B mit geprägter Skala kann einer Exposition bis 80 °C standhalten, ohne dass die Fehlergrenzen dauerhaft überschritten werden. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen. Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
Marke:  Brand™ 35062
82.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12025312
  • 84.85 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 12681 und DIN 6706.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Exposition bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
  • Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen.
  • Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
Autoklavierbar
80 °C
Rund
440 mm
10 ml
± 10 ml
10 ml
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
Name des Produkts
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form > Fassungsvermögen:1000 ml; Skala:Geprägt