Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Konstruktion aus Polypropylen. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Marke: BRAND™ 41662
75.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zylinder in niedriger Form mit Graduierung und Ausguss
- Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Geprägte Skala
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Spezifikation
Klasse B | |
Autoklavierbar | |
80 °C | |
Hexagonal |
20 mL | |
±20mL | |
Rund | |
Graduierter Messzylinder |