Learn More
Thermo Scientific Chemicals CIS-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure, 98 % Artikelnummer.: 11914971
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals CIS-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure, 98 %
Artikelnummer. 11914971
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11914971
Marke: Thermo Scientific Chemicals 427641000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6217-54-5
Summenformel C22H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 328.49
InChI-Schlüssel MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC-Name (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-Docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensäure
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Menge 100 mg
Merck Index 15, 3443
Relative Dichte 0.95
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formelmasse 328.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Öl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number427640010,427641000
ChargennummerA0401826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number427640010,427641000
ChargennummerA0389771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number427640010,427641000
ChargennummerA0401826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number427640010,427641000
ChargennummerA0413082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number427640010,427641000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CIS-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure, 98 % >