Learn More
10,12-Pentacosadiynsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 66990-32-7 | C25H42O2 | 374.61 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L09313.06
130.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11327336
  • 135.00 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
10,12-Pentacosadiynoic acid is used in the preparation of colorimetric and fluorescence sensors for cationic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10,12-Pentacosadiynolsäure wird bei der Herstellung von kolorimetrischen und Fluoreszenzsensoren für kationische Tenside verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
10,12-Pentacosadiynsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals > 5 g