Learn More
Chrompulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311208
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrompulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311208
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11311208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010148.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 100 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU08F016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number010148.22,010148.36,010148.A3
ChargennummerW17K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number010148.22,010148.36,010148.A3
ChargennummerR31K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010148.22,010148.36,010148.A3
ChargennummerQ10K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number010148.22,010148.36,010148.A3
ChargennummerY28J053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number010148.22,010148.36,010148.A3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Chrompulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >