Learn More
Cholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10011973
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011973
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10011973
Marke: Thermo Scientific Acros 110290500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline chloride
Schmelzpunkt 298.0°C to 304.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Menge 50 g
Beilstein 04, II, 722
Merck Index 15, 2211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 139.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number110290500,110290050,110290010,110295000
ChargennummerA0451526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number110290500,110290050,110290010,110295000
ChargennummerA0456292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number110290500,110290050,110290010,110295000
ChargennummerA0400838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110290500,110290050,110290010,110295000
ChargennummerA0396627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110290500,110290050,110290010,110295000
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >