Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholinhydroxid
Marke: Thermo Scientific Chemicals 386721000
68.38 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution | |
Weiß | |
Glasflasche | |
MFCD00002831 | |
15,2211 | |
choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide | |
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M | |
2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxid | |
121.18 | |
121.18 | |
Rein |
123-41-1, 7732-18-5 | |
1.0700g/mL | |
C5H15NO2 | |
100 mL | |
1.07 | |
Solubility in water: miscible. | |
[OH-].C[N+](C)(C)CCO | |
1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine | |
31255 | |
44.0 to 48.0% (Total base) | |
Granulatpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Choline hydroxide