Learn More
Thermo Scientific™ STAA-Agar-Basis (dehydratisiert)
Isolieren Sie mit diesem Medium Brochotrix thermosphacta aus Lebensmittelproben.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0881B
262.18 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13215909
  • 331.00 CHF / 500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ STAA-Agar-Basis (dehydratisiert) Prochotrix thermosphacta aus Lebensmittelproben. STAA-Medium (STAA-Agar-Basis + STAA-Selektiv-Supplement SR0151) basiert auf der von Gardner1 beschriebenen Formulierung und wird für die mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischprodukten gemäß ISO-Norm 13722:1996 empfohlen.
Brochotrix thermosphacta ist ein grampositives Stäbchen und hat bedeutenden Anteil an der Verderbflora bei Fleisch und Fleischprodukten. Brochothrix thermosphacta gilt zwar nicht als pathogen, ist aber ein wirtschaftlich wichtiger Fleischverderb-Organismus, da er in einer Vielzahl von Fleisch und Fleischprodukten wächst und unangenehm riechende metabolische Endprodukte erzeugt, die das betroffene Fleisch unschmackhaft machen3.
STAA-Medium wird durch die Hinzufügung von Streptomycinsulfat, Thallosacetat und Actidion (Cycloheximid) selektiv gemacht. STAA-Medium wird aus der ursprünglichen Formulierung durch Entfernung des toxischen selektiven Wirkstoffs Cycloheximid gemäß der Empfehlung des NMKL modifiziert. Gemäß diesem Verfahren ist das Medium für Fleisch, Fleischprodukte und einige Fischprodukte geeignet.
Streptomycinsulfat hemmt einige grampositive und die meisten gramnegative Organismen in höheren Konzentrationen, während Brochothrix thermosphacta resistent bleibt. Thalliumacetat hemmt die meisten Hefen sowie viele aerobe und fakultativ anaerobe Bakterien. Die Einbeziehung von Cycloheximid dient der weiteren Hemmung von Hefen und filamentösen Pilzen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: ISO.
Pulver
500 g
STAA Agar (Basis)
Agar
Für 13,5 l Medium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6188953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberCM0881B
Chargennummer3788071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2024 Catalog NumberCM0881B
Chargennummer3594655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog NumberCM0881B
Chargennummer3415568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2022 Catalog NumberCM0881B
Chargennummer3263313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2021 Catalog NumberCM0881B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ STAA-Agar-Basis (dehydratisiert) > STAA Agar-Basis; 500 g
Nur für Laboranwendungen