Learn More
Thermo Scientific™ Cetrimide Agar (EP, USP, JP, BP)
Dieses gebrauchsfertige Medium dient zur selektiven Isolierung und Identifikation von Pseudomonas aeruginosa aus einer Reihe von Proben.
Marke: Thermo Scientific™ PO1168A
Beschreibung
Isolieren und identifizieren Sie Pseudomonas aeruginosa mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Cetrimid-Agar (EP, USP, JP, BP) selektiv aus einer Reihe von Proben. Dieses Medium enthält Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat für verbesserte Pigmentproduktion und Wiederfindung von Pseudomonas aeruginosa. Gleichzeitig werden Klebsiella, Proteus und Providencia spp. stark unterdrückt. Das Medium entspricht dem Europäischen Arzneibuch für mikrobielle Grenzwerttests1.
Cetrimid-Agar (EP,USP,JP,BP) ist eine Modifikation des Mediums nach Brown und Lowbury2 für die selektive Isolierung und Differenzierung von Pseudomonas aeruginosa aus einer Reihe von Proben.
- Verbesserte Pigmentproduktion unterstützt die Identifizierung
- Selektiv: Pseudomonas aeruginosa bilden grün fluoreszierende Kolonien, während das Wachstum von Klebsiella, Proteus und Providencia stark unterdrückt wird.
- Entspricht dem Europäischen Arzneibuch für mikrobielle Grenzwerttests1.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Strohfarben, transparent | |
Cetrimide Agar (EP, USP, JP, BP) | |
Großbritannien | |
18,5 – 20,5 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 10 °C | |
90mm-Platte | |
Agar | |
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis |