Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas-Cetrimid-Agar (USP, EP) (dehydriert)
Selektive Isolierung und Differenzierung von Pseudomonas aeruginosa aus verschiedenen Proben mit diesem Nährboden unter Einhaltung der Vorgaben internationaler Pharmakopöen.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0579B
348.66 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10527673
  • 434.00 CHF / 500 Gramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Selektive Isolierung und Identifizierung von Pseudomonas aeruginosa aus verschiedenen Proben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas-Cetrimid-Agar (USP, EP) (dehydriert). Dieser Nährboden enthält Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat für eine verbesserte Pigmentproduktion und Rückgewinnung von Pseudomonas aeruginosa. Gleichzeitig werden Klebsiella, Proteus und Providencia spp. stark unterdrückt. Der Nährboden erfüllt die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe zu den Normen für mikrobielle Grenzwerttests1.
Cetrimide Agar (USP, EP) ist eine Modifikation des ursprünglichen Mediums, das von Brown und Lowbury beschrieben wird2 Für die selektive Isolierung und Differenzierung von Pseudomonas aeruginosa aus einer Reihe von Proben. Cetrimid ist eine quartäre Ammoniumverbindung mit bakterizider Aktivität gegen ein breites Spektrum von grampositiven und einige gramnegative Organismen.
  • Pseudomonas aeruginosa bilden grün fluoreszierende Kolonien, während das Wachstum von Klebsiella, Proteus und Providencia stark unterdrückt wird.
  • Verbesserte Pigmentproduktion unterstützt die Identifizierung
  • Entspricht dem US-Arzneibuch3 und europäischen Arzneibuch1 für mikrobielle Grenzwerttests.
  • Die Formulierung entspricht den A.O.A.C.-Richtlinien4 für die Isolierung von Pseudomonas aeruginosa aus Kosmetika und der A.O.A.C.-Methode5 zur Prüfung von Desinfektionsmitteln auf harten Oberflächen.
Pseudomonas aeruginosa produziert eine Reihe von wasserlöslichen Eisenchelatoren, einschließlich des gelb-grünen oder gelb-braunen, fluoreszierenden Pyoverdins. Wenn Pyoverdin mit dem blauen wasserlöslichen Pyocyanin kombiniert wird, entsteht die für Pseudomonas aeruginos charakteristische leuchtendgrüne Farbe. Die Zugabe von Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat zum Nährboden verbessert die Produktion dieser Chelatoren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrienormen: AOAC, EP, USP.
Pulver
500 g
Pseudomonas-Cetrimid-Agar (Basis)
Agar
Für 11,0 l Medium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6143538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6249932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6255329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6220662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberCM0579B
Chargennummer6188942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2024 Catalog NumberCM0579B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pseudomonas-Cetrimid-Agar (USP, EP) (dehydriert) > Pseudomonas-Cetrimid-Agar-Basis; 500 g
Nur für Laboranwendungen