Learn More
Catechol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10756581
Zum Warenkorb hinzufügen
Catechol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756581
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10756581
Marke: Thermo Scientific Acros 158981000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-80-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00002188
InChI-Schlüssel YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
IUPAC-Name Benzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catechol
Schmelzpunkt 103.0°C to 106.0°C
Farbe Braun-Grau bis Weiß
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 131°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,8111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, and pyridine and aqueous solutions
Viskosität 2.38 mm2/s (110°C)
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0420578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0403242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0401689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0402605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catechol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Catechol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >