Learn More
Catechol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337860
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Catechol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10337860
Marke: Thermo Scientific Acros 158985000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-80-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00002188
InChI-Schlüssel YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
IUPAC-Name Benzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Catechol
Schmelzpunkt 103.0°C to 106.0°C
Farbe Braun-Grau bis Weiß
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 131°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 15,8111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, and pyridine and aqueous solutions
Viskosität 2.38 mm2/s (110°C)
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Artikelnummer158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0463594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Artikelnummer158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0420578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0403242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
ChargennummerA0401689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Catechol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Catechol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >