Learn More
Catechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Catechol is used as a developer for photographic films, dyes and an intermediate for antioxidants in rubber and lubricating oils. It is used in polymerization inhibitors and in pharmaceuticals. It is a building block in organic synthesis and involved in the preparation of flavors and fragrances. It is used as a replacement for sandalwood oil, which is prepared from catechol through guaiacol and camphor. Further, it is a precursor for the preparation of vanillin from guaiacol, which is obtained by methylation reaction with catechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Brenzkatechin wird als Entwickler für fotografische Filme, Farbstoffe und als Zwischenprodukt für Antioxidantien in Gummi- und Schmierölen verwendet. Es wird in Polymerisationshemmern und Pharmazeutika verwendet. Es ist ein Baustein in der organischen Synthese und an der Zubereitung von Aromen und Duftstoffen beteiligt. Es wird als Ersatz für Sandelholzöl verwendet, das aus Brenzkatechin über Guaiacol und Campher hergestellt wird. Darüber hinaus ist es ein Vorläufer für die Herstellung von Vanillin aus Guaiacol, das durch Methylierungsreaktion mit Brenzkatechin gewonnen wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Pyridin, Chloroform, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Äther und Acetat.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aluminium, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Catechol |
Schmelzpunkt | 104°C to 107°C |
Dichte | 1.370 |
Siedepunkt | 245°C to 246°C |
Flammpunkt | 127°C (260°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 471401 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10214530 | Analysenzertifikat | 07/09/2023 | A10164.0B,A10164.0I,A10164.30 |
10241854 | Analysenzertifikat | 06/07/2022 | A10164.0B,A10164.0I,A10164.30 |
10217623 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10164.0B,A10164.0I,A10164.30 |
10156746 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10164.0B,A10164.0I,A10164.30 |
10180053 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10164.0B,A10164.0I,A10164.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Catechol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Catechol