Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ H402 Version 03 Filtrationssäulen
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ H402 Version 03 Filtration Columns are for storing organic vapors and acids
Marke:  Erlab™ G0103/BE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12157720
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Horizontal filtration column
  • HEPA H14 filter
  • Handlings in an ultra clean environment
  • Serial prefilter(optimizes the HEPA H14 filter lifetime)
  • Optional carbon filtration = clean the air polluted by ambient air VOCs
Spezifikation
Spezifikation
Filtration Column
BE Filter
For storing organic vapors and acids
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Erlab™ Captair by Erlab™ H402 Version 03 Filtrationssäulen > Filter Type: BE Filter