Learn More
Thermo Scientific™ Imagen™ Herpes Simplex Virus (HSV) Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Führen Sie mit diesem direkten Immunfluoreszenz-Assay eine schnelle Erkennung und Identifizierung von HSV1 und HSV2 in Zellkulturen durch.
Marke: Thermo Scientific™ K610611-2
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus (HSV) Kit können Sie HSV 1 und HSV 2 in Zellkulturen nachweisen und typifizieren. Dieser direkte Immunfluoreszenz-Assay verwendet spezifische monoklonale Antikörper, um Epitope von HSV-Glykoproteinen zu erkennen, die für HSV 1 oder HSV 2 spezifisch sind.
HSV ist eine häufige Universalinfektion des Menschen, verbunden mit einer Vielzahl klinischer Erkrankungen immunkompetenter und immunokompromittierter Personen. Sowohl HSV1 als auch 2 sind häufig an lokalen vesikulären Infektionen der Haut, Bindehaut und Schleimhäute des Mundes oder der Genitalien beteiligt1, 2,3.
Verwenden Sie das IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) Kit als schnelle, empfindliche und spezifische Methode zum Nachweis und zur Differenzierung von HSV1- und HSV2-Isolaten in Zellkultur-Monoschichten.
- Schnelle Ergebnisse: Innerhalb von etwa 30 Minuten nach Erhalt der Probe oder Kultur
- Einfach: Gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN Assays demselben grundlegenden Verfahren
- Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität: Die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität.
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit von meistens 24 Monaten.
Das Herpes Simplex-Virus ist ein DNA-Virus, das ein icosahedrales Nukleokapsid enthält, umgeben von einer lipidhaltigen Hülle. Der menschliche HSV gehört zur Familie der Herpesviridaeund der Unterfamilie Alphaherpesvirinae. Die Gattung Simplexvirus umfasst zwei Arten menschlicher Herpes Simplex-Viren, HSV 1 und HSV 24.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
HSV-Glykoproteine spezifisch für HSV1 oder HSV2 | |
50 Tests |
Imagen Herpes Simplex Virus (HSV) Kit | |
2 x 2 Objektträger mit Positvkontrolle, Trägerflüssigkeit, HSV-Reagenz Typ 1, HSV-Reagenzc Typ 2, Gebrauchsanweisung |