Learn More
Dichtestandard, ASTM D 4052; ISO 12185 (Nennwert: 0,7933 g/ml, 15 °C), Paragon Scientific™
Die für die Dichte zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Dichteprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D4052 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 365 und ISO 12185.
Marke:  Paragon Scientific CRM-DEKR
Artikelnummer. 16010040
  • 332.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für Dichte
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
UN 1223
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Dichtestandard, ASTM D 4052; ISO 12185 (Nennwert: 0,7933 g/ml, 15 °C), Paragon Scientific™ > Menge: 250 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.