Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ H402 Version 03 Filtrationssäulen
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ H402 Version 03 Filtration Columns are for storing organic vapors and acids
2685.00 CHF - 2715.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Filtration Column
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Filtertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Filtertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12157720
Unterlagen ansehen
Erlab™
G0103/BE
BE Filter N/A N/A N/A
12088568
Unterlagen ansehen
Erlab™
G0103/F
N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Horizontal filtration column
  • HEPA H14 filter
  • Handlings in an ultra clean environment
  • Serial prefilter(optimizes the HEPA H14 filter lifetime)
  • Optional carbon filtration = clean the air polluted by ambient air VOCs
Spezifikation
Spezifikation
Filtration Column
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Captair by Erlab™ H402 Version 03 Filtrationssäulen