Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents
Häufig verwendeter Puffer
Marke:  Fisher BioReagents BP3994
92.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12899712
  • 97.30 CHF / 4 Liter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Häufig verwendeter Puffer
  •  Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit der konzentrierten Fisher BioReagents 10X PBS-Lösung – einfach nach Bedarf verdünnen
  • 10X Lösung enthält 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl und 0,119 M Phosphate
  • Der pH-Wert einer 1x-Lösung aus dieser konzentrierten Lösung beträgt ca. 7,4. Um eine 1X-Lösung vorzubereiten, mischen Sie eine Einheit des Fisher BioReagents 10X PBS Lösung mit 9 Einheiten von Reinstwasser, wie z. B. BP2819.
  • Gefiltert und getestet auf Fehlen von DNase, RNase und Protease
  • PBS wird in vielen biochemischen Anwendungen zur Aufrechterhaltung des pH-Werts verwendet.
  • Nur für Laborforschung vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Poly-Würfel
4L
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents > Poly CUBE; 4 l