Learn More
Thermo Scientific™ Brilliantgrün-Agar
Selektieren und identifizieren Sie Salmonellen (mit Ausnahme von Salmonella typhi) in Lebensmittel-, Futtermittel-, Abwasser- und klinischen Proben mit diesem Fertigmedium.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5033A
18.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13536940
  • 23.85 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Brillantgrün-Agar (modifiziert) selektieren und identifizieren Sie Salmonellen (mit Ausnahme von Salmonella typhi) in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasserproben und klinischen Proben. Die modifizierte Formulierung erzielt eine bessere Hemmung von Escherichia coli- und Proteus-Arten. Das Medium wurde in Europa umfangreich bewertet und wird in ISO-Normen verwendet.
Brillantgrün-Agar (modifiziert) hemmt Escherichia coli- und Proteus-Arten besser als die Formulierungen vieler anderer Medien für die Isolierung von Salmonellen. Durch das eingeschränkte Wachstum von Pseudomonas-Arten, die auf Brillantgrün-Agar ähnliche Kolonien wie Salmonellen bilden, gibt es weniger Verwechslungen oder zusätzlichen Aufwand zur Identifizierung dieser Kolonien. Die Hemmung einer kleinen Menge Salmonellen liegt in der modifizierten Formulierung nicht vor1.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ockerbraun, transparent
90 mm-Einzelplatte
Agar
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
6°bis 12 °C
Brilliant Green Agar (Mod.)
17.5 g ± 5 %
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6249088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberPO5033A
Chargennummer6242406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberPO5033A
Chargennummer6231175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberPO5033A
Chargennummer6221837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberPO5033A
Chargennummer6215775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberPO5033A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliantgrün-Agar >