Learn More
Thermo Scientific™ Brilliantgrün-Agar
Selektieren und identifizieren Sie Salmonellen (mit Ausnahme von Salmonella typhi) in Lebensmittel-, Futtermittel-, Abwasser- und klinischen Proben mit diesem Fertigmedium.
23.85 CHF
Spezifikation
Medientyp Brilliant Green Agar (Mod.)
Produkttyp Agar
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Format Medientyp Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Medientyp Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
13536940
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PO5033A
10/Pckg. 90 mm-Einzelplatte Brilliant Green Agar (Mod.) 17.5 g ± 5 %
23.85 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Brillantgrün-Agar (modifiziert) selektieren und identifizieren Sie Salmonellen (mit Ausnahme von Salmonella typhi) in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasserproben und klinischen Proben. Die modifizierte Formulierung erzielt eine bessere Hemmung von Escherichia coli- und Proteus-Arten. Das Medium wurde in Europa umfangreich bewertet und wird in ISO-Normen verwendet.
Brillantgrün-Agar (modifiziert) hemmt Escherichia coli- und Proteus-Arten besser als die Formulierungen vieler anderer Medien für die Isolierung von Salmonellen. Durch das eingeschränkte Wachstum von Pseudomonas-Arten, die auf Brillantgrün-Agar ähnliche Kolonien wie Salmonellen bilden, gibt es weniger Verwechslungen oder zusätzlichen Aufwand zur Identifizierung dieser Kolonien. Die Hemmung einer kleinen Menge Salmonellen liegt in der modifizierten Formulierung nicht vor1.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Brilliant Green Agar (Mod.)
Agar
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
10/Pckg.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Wochen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliantgrün-Agar