Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonellen
Dieses chromogene Medium eignet sich für das Wachstum und die Differenzierung von Salmonella-Spezies in Lebensmitteln. Bei der Verwendung mit One Broth Salmonella ist es zwei Tage schneller als andere Methoden.
Marke: Thermo Scientific™ PO5098A
27.54 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella mit firmeneigener Inhibigen-Technologie ermöglicht die schnelle Identifizierung von Salmonella-Spezies. Die gemeinsame Verwendung mit One Broth Salmonella ermöglicht die Optimierung des Arbeitsablaufs und schnellere Ergebnisse im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
Brilliance Salmonella Agar ist ein leicht ablesbares Medium mit hoher Selektivität für die präsumtive Identifizierung von Salmonella in Lebensmittel- und Umweltproben.Das in diesem Medium enthaltene Inhibigen richtet sich spezifisch gegen Escherichia coli, wobei weitere Verbindungen zur Unterdrückung des Wachstums von Nichtziel-Organismen hinzugefügt wurden. Die Unterscheidung von Salmonella wird durch die Aufnahme von zwei Chromogenen erreicht, die auf spezifische Enzyme abzielen: Caprylat-Esterase und ß-Glucosidase. Die entstehende Färbung hängt davon ab, welche Enzyme in den Organismen vorhanden sind.
Die violetten Salmonella-Kolonien lassen sich leicht von den blauen Kolonien der Nichtziel-Organismen unterscheiden.
In der Lebensmittelanalytik lassen sich schnellere Ergebnisse mit One Broth Salmonella (CM1091B) innerhalb von zwei Tagen erzielen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
cremefarben bis rosa gefärbt, lichtundurchlässig | |
Brilliance Salmonellen | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10/Pckg. |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13