Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar
Erkennen Sie CRE-kolonisierte Patienten mit einer chromogenen Screening-Platte, die Ergebnisse für Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE) in nur 18 Stunden ermittelt, leichter und früher.
Marke:  Thermo Scientific™ PO1226A
34.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13205349
  • 50.10 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erkennen Sie CRE-kolonisierte Patienten einfacher und früher mit dem Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar, einer chromogenen Screening-Platte, die bei Carbapenem-resistenten Enterobacteriaceae (CRE) in nur 18 Stunden Ergebnisse liefert. Ermöglichen Sie eine zeitnahe und gezielte Behandlung von Patienten und begrenzen gleichzeitig die möglichen Übertragung und Ausbreitung dieser pathogenen Keime.
Traditionell basiert der CRE-Nachweis auf Antibiotika-Empfindlichkeitstests in Verbindung mit synergistischen Verfahren wie dem modifizierten Hodge-Test (MHT). Jedoch ist der MHT technisch sehr anspruchsvoll, und die Ergebnisse sind häufig subjektiv und offen für Interpretationen, sodass er von dem CLSCI oder EUCAST nicht mehr empfohlen wird. So wie die Zahl der isolierten CRE zugenommen hat – vor allem in Regionen wie Indien, Griechenland, Israel, der Türkei und New York in den USA – stieg der Bedarf nach präzisen und einfachen Screening-Methoden, mit denen kolonisierte Patienten schneller erkannt werden können.
Der Brillance CRE-Agar macht die Erkennung CRE-kolonisierter Patienten einfach. Die Formulierung enthält ein modifiziertes Carbapenem in einer von EUCAST und CLSI empfohlenen Dosis. So werden zuverlässige Ergebnisse mit einer Vielzahl von Carbapenem-resistenten Organismen, einschließlich Neu-Delhi-Mettalo-β-Lactamasen-1 (NDM-1) sichergestellt. Das Zwei-Chromogen-System unterscheidet E. coli (hellrosa) von der Gruppe der KESC-Organismen, die blau erscheinen. Andere Carbapenem-resistente Organismen, die nicht aus der Familie der Enterobacteriaceae stammen, z. B. Acinetobacter, können wachsen, aber sie erscheinen als weiße oder natürlich pigmentierte Kolonien, die auf dem neuen türkisfarbenen Hintergrund leicht zu erkennen sind. Dank des neuartigen Hintergrunds sind weiße oder natürlich pigmentierte Kolonien von nicht-CRE-Organismen, wie z. B. Acinetobacter, leicht zu erkennen. All dies bedeutet, dass Sie in nur 18 Stunden direkt in Patientenproben auf CRE screenen können.
Die Platten werden bei 37 ºC inkubiert, bieten eine hohe Sensitivität und Spezifität und Ergebnisse in nur 18 bis 24 Stunden. Dies ermöglicht eine rasche Reaktion von Infektionskontrollteams und stellt sicher, dass der Patient so früh wie möglich eine angemessene Behandlung erhält. Präzision minimiert die Kosten, indem sichergestellt wird, dass nur diejenigen eine teure Behandlung erhalten, die sie wirklich brauchen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
blau/grün, lichtundurchlässig
Brilliance CRE Agar
Großbritannien
19,5 g ± 1,0 g
10/Packung
2°bis 10 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt, einlagig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4504898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2025 Catalog NumberPO1226A
Chargennummer4504433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2025 Catalog NumberPO1226A
Chargennummer4504027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog NumberPO1226A
Chargennummer4501400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPO1226A
Chargennummer4500395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberPO1226A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar >