Learn More
Invitrogen™ Humanes LFG, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0431
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LFG Synthetisches Peptid, PEP-0431 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem LFG überein. PEP-0431 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20311 verwendet werden.
Spezifikation
23017 | |
gereinigt | |
Humanes LFG | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9BWQ8 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
FAIM2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes LFG, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur