Learn More
KNF™ Mini LABOPORT™ N96 Membran-Vakuumpumpe
Äußerst kompakte, chemisch beständige und ölfreie Membran-Vakuumpumpe mit manueller Drehzahlregelung zur Anpassung der Pumpenkapazität an Ihre spezifische Anwendung. Mit PPS-Kopf, PTFE-beschichteter Membran und FKM-Ventilen. Geeignet für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
Marke: KNF™ 322806/000000
Beschreibung
- PPS-Kopf, FKM-Ventile und PTFE-beschichtete Membran sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
- 100 % ölfreier Betrieb für reine Übertragung, Evakuierung und Kompression von Gasen
- Extrem kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Die integrierte Drehzahlregelung passt die Pumpe an bestimmte Anwendungen an
- Umweltfreundlich
Spezifikation
97,5 Torr | |
N96. | |
50/60 Hz | |
IP 40 | |
36,26 psi |
6,2 x 3,0 x 4,7 in. | |
7 LPM | |
Membran-Vakuumpumpe | |
Festphasenextraktion | |
100/240 V |