Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 405
Protein
Marke:  Invitrogen™ 21831
288.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10464535
  • 390.00 CHF / 1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Streptavidin-Protein, DyLight-Konjugat 405, 21831, von Invitrogen, 21831 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Thermo Scientifics Streptavidin DyLight-Konjugate sind Präparate aus Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen, die mit Thermo Scientifics DyLight-Fluoren für die Verwendung in leistungsstarken Fluoreszenzassays und Zellbildgebung gekennzeichnet sind. Das Streptavidin-Biotin-bindende Protein wird als hochfunktionelle Konjugate angeboten, alle der neun verschiedenen DyLight Fluoreszenzfarbstoffe haben Absorptionsspektren von350 nm bis 777 nm und helle Emissionsspektren, die den wichtigsten Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzmikroskope und -Imager entsprechen. Dylight-Konjugate weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Fotostabilität auf als Alexa Fluor*-, Cy*- und LI-COR*-Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1mg/mL
Kurzbezeichnung
7,2
RUO
Flüssig
Gereinigt
Streptavidin
DyLight 405
PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2
1 ml
4 °C
ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot
Nicht zutreffend
Name des Produkts
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 405 > 1 ml; DyLight™ 405