Learn More
BRAND™ Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz
In Deutschland hergestellte Premium-Küvetten
53.15 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Typ | Fluorimetrie-Küvette |
---|---|
Einwegprodukt | ja |
Kapazität (metrisch) | 2.5 bis 4.5 ml |
Länge (metrisch) | 12.5mm |
Schichtdicke | 10 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15594789
|
BRAND™
759125 |
100 |
53.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15643997
|
BRAND™
759128 |
500 |
240.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Vierseitige, klare Einwegküvetten von BRAND in Premium-Qualität für beste Ergebnisse bei Fluoreszenzanwendungen.
- Wählen Sie Polystyrol für allgemeine Anforderungen im sichtbaren Bereich (340 - 800 nm).
- Wählen Sie firmeneigene UV-Kunststoffküvetten ohne Autoflourescenz für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis für Assays im Bereich von 230 bis 800 nm.
- 10 mm-Lichtpfad für die meisten Fluorimeter.
Spezifikation
Fluorimetrie-Küvette | |
2.5 bis 4.5 ml | |
10 mm | |
45 mm | |
12.5 mm |
ja | |
12.5mm | |
230 to 800 nm | |
Flourometer | |
Fluormetrie |