Learn More
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät
Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.
Marke: Fisherbrand™ 1003280
Beschreibung
- Neuentwicklung
- Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
- In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
- Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden
Spezifikation
Abdeckung | |
Ultraschallreiniger, 1,75 l | |
Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät > Für die Verwendung mit 1,75 l S 15 (H) Ultraschallbädern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur