Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™
Eine Reihe von bestrahlten T-Mop Bezügen mit Druckknöpfen, die auf den TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk passen. Zur mühelosen Oberflächenreinigung und -desinfektion in Reinräumen, einschließlich weicher Wände, schwierig zu reinigender Ecken, enger Räume und unterhalb von Geräten.
Marke:  Micronova™ TAA-18IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13177706
  • 338.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Breite Oberfläche für die Reinigung von Wänden und Decken
  • Wischmopp mit flachem Kopf
  • Drehung um 180 °
  • Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
  • Polyester
  • Bestrahlt
  • Weiß
  • Breite 254 mm
i
Die Micronova TMop™ Bestrahlten Reinraum-Moppbezüge bestehen aus abgerundeten, abgedeckten Schwämmen und passen über das 180°-Drehgelenk des TMop™ Adapters. Sie gleiten einfach über harte und weiche Wände und sind ideal zur Reinigung von schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten geeignet. Die Mopps sind entweder in strukturiertem oder glattem Polyestergewebe und optional mit einer dickeren Schaumschicht erhältlich, die mehr Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • Bestrahlte T-Mop Aufsätze mit Druckknöpfen
  • Abgerundete, abgedeckte Schwämme gleiten einfach über Wände und weiche Wände
  • Hervorragend für alle Raumoberflächen und Geräteaußenflächen geeignet
  • Gelangt problemlos in schwer zu reinigende Ecken, enge Räume und unter Geräte
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • NovaPoly, 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb, 100 % strukturierter Polyester, hilft bei der Entfernung von Rückständen
  • Mit extra dickem Schaumstoff erhältlich
  • Zur Verwendung mit dem TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk
  • Sie sind in Längen von 10, 14 oder 18 in. erhältlich.
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
Blau
Steril
Autoklavierbar
2,5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
T-Mop™ Mopp
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon
Moppabdeckung
18 in.
45,7 cm
6,4 cm
Chemikalien
12/Karton
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™ > T-Mop, bestrahlt, Mikrofaser, TMop Bezug mit Druckknöpfen, Schaum, 18 in.