Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Die Sampling Systems™ PharmaScoop™ Schaufel aus Edelstahl ist ideal für die Entnahme und Probenahme in pharmazeutischen und hygienischen Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ A316-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15311481
  • 53.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
Pulverschaufel
50 ml
38 mm
70 mm
Edelstahl (316L)
Hochglanzpoliert
110 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™ > Kapazität: 50 ml