Learn More
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser
Corning™ Flaschenaufsatzspender sind volumetrische Instrumente, die für ein bequemes und sicheres Dispensieren von Flüssigkeiten ohne Reagenzienverlust konzipiert wurden
Marke:  Corning™ 6841
372.44 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16802090
  • 392.04 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Genaue und reproduzierbare Volumeneinstellung
  • Vollständig autoklavierbar zum Schutz vor Kontamination
  • Um 360° drehbarer Ventilblock für bequemes Dispensieren mit robusten Flaschenanschlüssen
  • Praktischer Ablassschlauch mit 3 Positionen für Dispensierung, Probenrückgewinnung und Entleerung
  • Einzigartiges tropffreies System zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Einfache Demontage zur Reinigung
  • Einfache Kalibrierung im Labor mit integriertem Rekalibrierungsmechanismus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,03 ml
ISO 8655
2,2 g/cm3
0,5 bis 5 ml
Glas- und Kunststoffflaschen
0,1 mL
Unsteril
1°bis 40 °C
≤ 500 mm2/s
Flaschenaufsatz-Dispenser
Grau, Orange
Polypropylen, PTFE
Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Kalibrierungswerkzeug, Gewindeadapterset (4 Größen), Teleskopsaugschlauch, Bedienungsanleitung, Leistungszertifikat
≤ 0,005 ml
33,8 bis 104 °F
≤ 500 mbar
3 Jahre
Name des Produkts
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser > 0,5 bis 5 ml