Learn More
pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke:  Jenway 99960-34
106.64 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13121754
  • 118.56 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
120 x 12 mm
Allgemeine Anwendung, mit Schaft aus Epoxid für Standardmessungen an allgemeinen Lösungen (max. Temperatur 60 °C)
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode
Epoxid
0 bis +60 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Elektrode > Temperaturgenauigkeit Bereich: 0 bis 60 °C