Learn More
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser
Corning™ Flaschenaufsatzspender sind volumetrische Instrumente, die für ein bequemes und sicheres Dispensieren von Flüssigkeiten ohne Reagenzienverlust konzipiert wurden
392.04 CHF - 670.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
Farbe | Grau, Orange |
Dichte | 2,2 g/cm3 |
Material | Polypropylen, PTFE |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16892080
|
Corning™
6840 |
0.25 bis 2.5 ml |
392.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16802090
|
Corning™
6841 |
0,5 bis 5 ml |
392.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16812090
|
Corning™
6842 |
1 bis 10 ml |
392.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16822090
|
Corning™
6843 |
2,5 bis 25 ml |
482.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16832090
|
Corning™
6844 |
5 bis 50 ml |
568.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16842090
|
Corning™
6845 |
10 bis 100 ml |
670.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Genaue und reproduzierbare Volumeneinstellung
- Vollständig autoklavierbar zum Schutz vor Kontamination
- Um 360° drehbarer Ventilblock für bequemes Dispensieren mit robusten Flaschenanschlüssen
- Praktischer Ablassschlauch mit 3 Positionen für Dispensierung, Probenrückgewinnung und Entleerung
- Einzigartiges tropffreies System zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz
- Einfache Demontage zur Reinigung
- Einfache Kalibrierung im Labor mit integriertem Rekalibrierungsmechanismus
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Grau, Orange | |
Polypropylen, PTFE | |
Glas- und Kunststoffflaschen | |
Unsteril | |
1°bis 40 °C | |
≤ 500 mm2/s |
ISO 8655 | |
2,2 g/cm3 | |
Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln | |
Kalibrierungswerkzeug, Gewindeadapterset (4 Größen), Teleskopsaugschlauch, Bedienungsanleitung, Leistungszertifikat | |
33,8 bis 104 °F | |
≤ 500 mbar | |
3 Jahre |