Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ pH-Elektrode
Marke:  Cole-Parmer™ 10090-79
Artikelnummer. 11460629
  • 339.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
120 x 12 mm
Messung von Ölen, Biokraftstoffen, nicht-wässriger Proben und Tris-Puffern
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode
Glas
0 °C bis 80 °C
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jenway™ pH-Elektrode > Temperaturgenauigkeit Bereich: 0 bis 80 °C