Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Die analogen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
Marke:  BRAND™ 4600131
348.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15429032
  • 533.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Sichere Volumeneinstellung im internem Track (analog anpassbare Geräte)
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (25 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Rot
0,5 bis 5 ml
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 9001
Mit Umwälzventil
Analog
0.1 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
  • Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Startup (DE)
  • Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
  • Brand Dispensette S Teaser (DE)
  • Brand Dispensette S Accessories (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Instructions
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dispensette™ S Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser > Mit Umluftventil; Volumen:0,5 bis 5 ml