Learn More
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisator aus Borosilikatglas
Speziell für die Arbeit mit weicherem Gewebe entwickelt. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisatoren sind aus langlebigem Borosilikatglas hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 22008F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15301331
  • 82.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig autoklavierbar
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Spiel zwischen Stößel und Mörser von 0,076 bis 0,126 mm
  • Gefertigt aus präzisionsgebohrtem Glas mit PTFE-Stößel
  • Ausgestattet mit einer Edelstahlstange für den Einsatz mit einem Elektromotor
  • Optionaler Edelstahlgriff für manuelles Schleifen ist separat erhältlich (Herst. 20310)
Spezifikation
Spezifikation
0.076 – 0.126 mm
15 ml
Homogenisatoren
250 mm
Ja
Borosilikatglas
80 mm
Edelstahl
Name des Produkts
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisator aus Borosilikatglas > Kapazität: 15 ml