Learn More
Fisherbrand™ Sterile Zellsiebe
Steril und sofort zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben einsatzbereit. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 22363547
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587522
  • 92.00 CHF / 50 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Hilfe von Fisherbrand™ Zellsieben isolieren Sie blitzschnell primäre Zellen für Ein-Zellen-Suspensionen. Steril und gebrauchsfertig zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
Schnelle Isolierung von primären Zellen
  • Schnelle, einfache Alternative zu Gewebefiltration
  • Dissoziiert Zellen zuverlässig aus Klumpen oder Primärgewebe
  • Erhalten Sie durchweg eine Suspension vereinzelter Zellen
  • Ideal zur Präparation von:
    • Suspension vereinzelter Zellen aus Stammzellen und Primärzellen (Blut, Gewebe, Krebs)
    • Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
    • Gefrierstammkulturen
    • Filtern von agglutinierenden Proteinen aus inaktivierten Seren
Zuverlässig und anwenderfreundlich
  • Robustes Nylonnetz mit gleichmäßig verteilten Poren für gleichbleibende Ergebnisse
  • Gammasterilisiert und nicht zytotoxisch, um die Unversehrtheit der Probe zu bewahren
  • Verfügt über eine erweiterte Lippe für die einfachere Handhabung mit einer Pinzette
  • Der farbkodierte Rahmen aus Polypropylen mit Lasche ermöglicht die einfache Handhabung und Identifizierung
  • Einzeln verpackter, sofort einsatzbereiter Einwegartikel
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Blau
Zellenfilter
Konische Röhrchen, 50 ml
Ja
Polypropylen
Steril
40 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Zellsiebe > 40 μm; Farbe: Blau