Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
31.15 CHF - 79.15 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Eingefasst | Ja |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11932198
|
Fisherbrand™
FB63131 |
10 mm | 75 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11952198
|
Fisherbrand™
FB63133 |
12 mm | 100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11962198
|
Fisherbrand™
FB63134 |
16 mm | 100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11972198
|
Fisherbrand™
FB63135 |
16 mm | 125 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11982198
|
Fisherbrand™
FB63136 |
16 mm | 150 mm |
63.28 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11992198
|
Fisherbrand™
FB63137 |
18 mm | 150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11982178
|
Fisherbrand™
FB63138 |
24 mm | 150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Merkmale: Mitteldicke Wände mit Rand
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand