Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ FB63135
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Merkmale: Mitteldicke Wände mit Rand
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
Ja |
125 mm | |
100/Packung | |
16 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand > Dimensions: 16 dia. x 125mmH
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur