Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB63137
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11992198
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Merkmale: Mitteldicke Wände mit Rand
  • Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
  • Entspricht: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Borosilikatglas
Ja
150 mm
100/Packung
18 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand > Abmessungen: Durchmesser 18 x H 150 mm