Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB63136
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11982198
  • 63.28 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Merkmale: Mitteldicke Wände mit Rand
  • Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
  • Entspricht: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Borosilikatglas
Ja
150 mm
100/Packung
16 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand > Abmessungen: Durchmesser 16 x H 150 mm